GR01L
Anti-EGFR (Ab-1) Mouse mAb (528)
lyophilized, clone 528, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Epidermal Growth Factor Receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
528, monoclonal
forma
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (2.5 µg/ml)
Immunofluorescence (5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Neutralization Studies (see comments and application references)
Paraffin Sections (see application references)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
A-431 cells or skin tissue
Outras notas
Masui, H., et al. 1984. Cancer Res.44, 1002.
Reynolds, F. H., Jr., et al. 1981. Nature 292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1