FR180380074
Estapor® Magnetic Microspheres
MS-070/40 Mag PS 10%, Magnetic microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinônimo(s):
Magnetic Beads, Magnetic Particles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Nível de qualidade
composição
Iron Content, 35.0-50.0%
fabricante/nome comercial
Estapor®
embalagem
bottle of 10ml-10L
concentração
10% solids
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
cor
brown
Matriz
polymeric polystyrene/divinylbenzene
diâmetro da esfera
0.70-1.30 μm
grupo funcional
(Plain)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3