Key Documents
GE45152105050250
Partículas magnéticas modificadas com carboxilato SpeedBeads
Cytiva 45152105050250, 1 μm avg. part. size, suspension (5% Solids)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.56
ligand
(carboxylate modified particles)
forma
suspension (5% Solids)
embalagem
pkg of 15 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 45152105050250
concentração
50 mg/mL
Tamanho médio da partícula
1 μm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
As partículas magnéticas modificadas com carboxilato Sera-Mag SpeedBeads e Sera-Mag combinam um rápido tempo de resposta magnética e alta capacidade de ligação com uma grande área da superfície, alta sensibilidade, estabilidade, integridade física e cinética de reação rápida. O acoplamento covalente de biomoléculas, como proteínas e ácidos nucleicos a grupos carboxila na superfície é obtido facilmente usando nossa tecnologia de acoplamento padrão. O núcleo da partícula é formado por polimerização de emulsão de radical livre de estireno e monômero de ácido. Uma (Sera-Mag) ou duas (Sera-Mag SpeedBeads) camadas de magnetita são, então, revestidas sobre este núcleo, enquanto a superfície é modificada para minimizar a ligação não específica de proteínas.
Aplicação
Os usos em aplicações típicos das partículas magnéticas modificadas com carboxilato Sera-Mag SpeedBeads e Sera-Mag incluem aplicações em preparo de amostras, proteômica, isolamento de ácidos nucleicos e imunoensaios.
Características e benefícios
As partículas magnéticas modificadas com carboxilato Sera-Mag SpeedBeads e Sera-Mag permitem acoplamento covalente conveniente das moléculas-alvo.
  • Grupos carboxílicos na superfície permitem fácil acoplamento covalente a biomoléculas de interesse usando o composto químico conveniente carbodiimida.
  • Estão disponíveis níveis diferentes de hidrofobicidade/hidrofilicidade.
  • Disponíveis nas versões Sera-Mag SpeedBeads e Sera-Mag original.
  • Excelente sensibilidade e baixa ligação não específica para proporcionar maior precisão.
  • Rápidos tempos de resposta magnética e integridade física estável
Armazenamento e estabilidade
4 °C
Nota de análise
Para visualizar o Certificado de análise deste produto, acesse o site www.cytiva.com.
Informações legais
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Jan Leipert et al.
Lab on a chip, 19(20), 3490-3498 (2019-09-19)
While LC-MS-based proteomics with high nanograms to micrograms of total protein has become routine, the analysis of samples derived from low cell numbers is challenged by factors such as sample losses, or difficulties encountered with the manual manipulation of small
Georg Michlits et al.
Nature methods, 14(12), 1191-1197 (2017-10-19)
Pooled CRISPR screens are a powerful tool for assessments of gene function. However, conventional analysis is based exclusively on the relative abundance of integrated single guide RNAs (sgRNAs) between populations, which does not discern distinct phenotypes and editing outcomes generated