Documentos Principais
GE65152105050250
Partículas magnéticas modificadas com carboxilato SpeedBeads
Cytiva 65152105050250, 0.70-1.10 μm avg. part. size, suspension (5% Solids)
Sinônimo(s):
SpeedBeads
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.56
ligand
(carboxylate modified particles)
Formulário
suspension (5% Solids)
embalagem
pkg of 15 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 65152105050250
concentração
50 mg/mL
Tamanho médio da partícula
0.70-1.10 μm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Os usos em aplicações típicos das partículas magnéticas modificadas com carboxilato Sera-Mag SpeedBeads e Sera-Mag incluem preparo de amostras, proteômica, isolamento de ácidos nucleicos e imunoensaio.
Características e benefícios
As partículas magnéticas modificadas com carboxilato Sera-Mag SpeedBeads e Sera-Mag permitem acoplamento covalente conveniente das moléculas-alvo.
  • Grupos carboxílicos na superfície permitem fácil acoplamento covalente a biomoléculas de interesse usando o composto químico conveniente carbodiimida.
  • Estão disponíveis níveis diferentes de hidrofobicidade/hidrofilicidade.
  • Disponíveis nas versões Sera-Mag SpeedBeads e Sera-Mag original.
  • Excelente sensibilidade e baixa ligação não específica para proporcionar maior precisão.
  • Rápidos tempos de resposta magnética e integridade física estável
Nota de análise
Para visualizar o Certificado de análise deste produto, acesse o site www.cytiva.com.
Informações legais
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Structural variation detection by proximity ligation from FFPE tumor tissue.
Troll C, et al.
bioRxiv, 266023-266023 (2018)
Design and specificity of long ssDNA donors for CRISPR-based knock-in.
Li H, et al.
bioRxiv, 178905-178905 null
Jan Leipert et al.
Lab on a chip, 19(20), 3490-3498 (2019-09-19)
While LC-MS-based proteomics with high nanograms to micrograms of total protein has become routine, the analysis of samples derived from low cell numbers is challenged by factors such as sample losses, or difficulties encountered with the manual manipulation of small
G Stefano Brigidi et al.
Cell, 179(2), 373-391 (2019-10-05)
Cells regulate gene expression in response to salient external stimuli. In neurons, depolarization leads to the expression of inducible transcription factors (ITFs) that direct subsequent gene regulation. Depolarization encodes both a neuron's action potential (AP) output and synaptic inputs, via
Suman Rao et al.
Cell chemical biology, 26(6), 818-829 (2019-04-16)
Covalent kinase inhibitors, which typically target cysteine residues, represent an important class of clinically relevant compounds. Approximately 215 kinases are known to have potentially targetable cysteines distributed across 18 spatially distinct locations proximal to the ATP-binding pocket. However, only 40