Documentos Principais
FCMAB288A6
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-Ubiquitin Antibody, Lys63-Specific-Alexa Fluor647, clone Apu3
clone Apu3, Milli-Mark®, from rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR 647
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Apu3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBB(7314)
Descrição geral
Polyubiquitin chains linked through the Lys48 residue of ubiquitin are most commonly associated with proteins targeted for proteosomal degradation. In contrast, polyubiquitin chains linked through the Lys63 residue of ubiquitin (Ub) are associated with nonproteolytic functions such as signal transduction. Lys63-linked polyUb chains connect components of NFκB signaling in a highly regulated manner, and genetic evidence indicates the involvement of Lys63-linked Ub chains in stress response and DNA repair. Research in yeast has suggested Lys63-linked Ub chains stimulate endocytosis.
Especificidade
Recognizes ubiquitin linked at Lys63. Does not recognize ubiquitin linked at Lys48 or free ubiquitin.
Imunogênio
Immunogen used was di-ubiquitin linked at Lys63.
Aplicação
This Milli-Mark Anti-Ubiquitin Antibody, Lys63-Specific-Alexa Fluor647, clone Apu3 is validated for use in FC for the detection of Ubiquitin.
Qualidade
Evaluated by flow cytometry using HeLa cells
Descrição-alvo
Molecular weight varies.
forma física
Purified recombinant rabbit monoclonal IgG1 conjugated to Alexa Fluor 647 in PBS with 0.1% sodium azide and 15 mg/mL BSA.
Informações legais
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2