FCABS165A6
Milli-Mark® Anti-MAPK 1/2 (tERK) Antibody, Alexa Fluor 647 Conjugate
Milli-Mark®, from rabbit
Sinônimo(s):
Extracellular signal-regulated kinase 1, ERK-1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, Mitogen-activated protein kinase 1, MAP kinase 1, MAPK 1, p44-ERK1, ERT2, MAP kinase isoform p44, p44, MAPK, Microtubule-associated protein 2 kinase, MNK1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK1(5594)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
MAP Kinases
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2