EZRMNPY
Rat/Mouse Neuropeptide Y ELISA Kit
measures and quantifies NPY levels in 20 μL plasma
Sinônimo(s):
Pro-neuropeptide Y
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rat/Mouse Neuropeptide Y (NPY) ELISA, This Rat/Mouse Neuropeptide Y (NPY) ELISA is used to measure & quantify NPY levels in Metabolism & Neuroscience research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
rat, mouse
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 89-93%
sensitivity: 0.002 ng/mL
(20 μl sample size)
standard curve range: 0.01-2 ng/mL
inter-assay cv: 6-12%
intra-assay cv: 1-3%
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Refer to kit protocol for details
Aplicação
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3