EZHNPY
Human Neuropeptide Y ELISA Kit
measures and quantifies NPY levels in 50 μL serum or plasma
Sinônimo(s):
Pro-neuropeptide Y
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Human Neuropeptide Y (NPY) ELISA, This Human Neuropeptide Y (NPY) ELISA is used to measure & quantify NPY levels in Metabolism & Neuroscience research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 94-99%
sensitivity: 3 pg/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 5-1000 pg/mL
inter-assay cv: 3-14%
intra-assay cv: 2-5%
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Refer to kit protocol for details
Aplicação
Neuroscience
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3