EZRGRT
Rat/Mouse Ghrelin ELISA Kit
measures and quantifies total Ghrelin in 20 μL serum or plasma
Sinônimo(s):
Appetite Regulating Hormone, Growth hormone-releasing peptide, Interleukin-6, Motilin-related peptide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rat/Mouse Ghrelin (total) ELISA, This Rat/Mouse Ghrelin (total) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin (total) levels in Metabolism & Endocrine research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
mouse, rat
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 80-103%
(Serum: Active Ghrelin)
accuracy: 86-102%
(Plasma: Active Ghrelin)
accuracy: 92-103%
(Serum: Des-octanoyl Ghrelin)
accuracy: 95-107%
(Plasma: Des-octanoyl Ghrelin)
inter-assay cv: 1.8-4.5%
intra-assay cv: 0.7-1.3%
(Serum)
inter-assay cv: 2.0-3.2%
intra-assay cv: 1.1-1.7%
(Plasma)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Human Ghrelin (Active) - 115%
Human Des-Octanoyl Ghrelin - 249%
Porcine Ghrelin (Active) - 48%
Rat/Mouse Ghrelin (Active) - 85%
Rat/Mouse Des-Octanoyl Ghrelin - 100%
Aplicação
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3