EZHS100B
Human S100B ELISA Kit
quantifies S100B in 50 μL cerebrospinal fluid, serum or plasma
Sinônimo(s):
Protein S100B, S-100 protein beta chain, S100 calcium-binding protein B
About This Item
Produtos recomendados
product name
Human S100B ELISA, EZHS100B-33K, This Human S100B ELISA kit is to be used for the quantification of human S100B in cerebrospinal fluid, serum & plasma.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 93%
(CSF)
accuracy: 94%
(serum)
sensitivity: 2.7 pg/mL
standard curve range: 2.7-2000 pg/mL
inter-assay cv: <4%
intra-assay cv: <4%
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
This assay detects S100B in multiple species, including: bovine, hamster, horse, monkey, mouse, pig, rabbit, and rat.
Aplicação
Neuroscience
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1