EZHPI
Human Proinsulin ELISA Kit
measures and quantifies Proinsulin levels in 20 μL serum or plasma
Sinônimo(s):
Human Proinsulin Detection, Proinsulin ELISA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Human Total Proinsulin ELISA, This Human Total Proinsulin ELISA is used to measure & quantify Proinsulin levels in Metabolism & Endocrine & Cell Signaling research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 88-103%
linearity: 84-120%
sensitivity: 0.5 pM
standard curve range: 2-200 pM
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
Obesity
Metabolic Disorders
Research Category
Metabolism
20 μL sample volume 3 hour assay, room temperature
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials