Documentos Principais
ET-BAGRACK-KIT
Millipore
NovaSeptum® GO Fixture for TC Bag Rack
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
linha de produto
NovaSeptum® GO
Nível de qualidade
Características
autoclavable
Parâmetros
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
aplicação(ões)
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Device configuration: Sterile Sampling accessory
NovaSeptum® GO Fixture is designed to make compatible TC Bag Rack with NovaSeptum® GO
Aplicação
Sterility testing, pyrogenic testing, endotoxin testing, chemical analysis, pH analysis, and fermentation applications
Embalagem
ET-BAGRACK-KIT (1 unit per box)
Componentes
  • Stainless steel in compliance with A4
Informações legais
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany