Key Documents
DX2370
Supelco
Dithizone
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Dithizone, Diphenylthiocarbazone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5NHNHCSN=NC6H5
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352127
Número do índice EC:
200-454-1
Agency
meets USP/NF
Ensaio
≥85.0% (spectrophotometric assay)
forma
powder or crystals
Impurezas
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
resíduo de ignição
≤0.2%
cor
black
pf
168 °C (decomposition)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
chave InChI
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Dithizone is a high purity product that meets reagent specifications suitable for testing USP/NF monographs.
Nota de análise
Assay (spectrophotometric): 85.0% min
Color: Black
Form: Fine crystals or powder
Heavy metals (as Pb): 0.002% max
Identity: Passes test
Ratio of absorbances: 1.55 min
Residue after ignition: 0.2% max
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3