Documentos Principais
DX0835
Supelco
Diclorometano
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-838-9
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
Lim. expl.
22 %
Impurezas
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
39.8-40 °C (lit.)
pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
DX0835P-4 is packaged in poly coated glass bottles
Stabilized with an alkene.
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Appearance: Clear Liquid
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Free halogens: To pass test
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Water (H2O): 0.02% max
Evaporation Number: 1.9
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Diclorometano hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Supelco
1.06454
Diclorometano
Diclorometano EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.06049
Diclorometano
Diclorometano for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07020
Diclorometano
Diclorometano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.06044
Diclorometano
Diclorometano suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
34856
Diclorometano
Diclorometano ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
320269
Diclorometano