Key Documents
DR1095
Sigma-Aldrich
Anti-E2F2 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-E2F Transcription Factor 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... E2F2(1870)
Descrição geral
Anti-E2F2, rabbit polyclonal, recognizes the ~40-45 kDa E2F2 protein in HeLa cells and in mouse kidney. It is validated for use in Western blotting, and immunocytochemistry.
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~40-45 kDa E2F2 protein.
Recognizes the ~40-45 kDa E2F2 protein in HeLa cells and mouse kidney tissue.
Imunogênio
Full-length, human E2F2 (aa 1-437)
Human
Aplicação
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (1:1200)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
293T cells
Positive Control
Mouse kidney tissue, HeLa cells
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.