CC12
Anti-Cyclin D1 (Ab-3) Mouse mAb (DCS-6)
liquid, clone DCS-6, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Bcl-1, Anti-PRAD-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DCS-6, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCND1(595)
mouse ... Ccnd1(12443)
rat ... Ccnd1(58919)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunofluorescence (5 µg/ml; Cat. No. CC12, CC12F)
Immunoprecipitation (see application references)
Neutralization Studies (see application references)
Paraffin Sections (5 µg/ml, heat pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
trp E (Ab-1)
MCF7, or A431 cells or breast carcinoma tissue
Outras notas
Jiang, W., et al. 1992. Cancer Res.2, 2980.
Pines, J. 1992. Cell Growth Differ.2, 305.
Xiong, Y., et al. 1992. Genomics13, 575.
Xiong, Y., et al. 1992. Cell71, 504.
Motokura, T., et al. 1991. Nature350, 512.
Solomon, M.J., et al. 1990. Cell63, 1013.
Draetta, G., and Beach, D. 1988. Cell54, 17.