CC115
Chicken Tenascin
from embryonic chicken brains, liquid, 0.755 mg/mL, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Cytotactin, Tenascin-C
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Chicken Tenascin,
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
large molecular weight polypeptide 190 kDa
large molecular weight polypeptide 200 kDa
large molecular weight polypeptide 220 kDa
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
0.755 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
chicken ... CNTN5(395317)
Descrição geral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.