CBL52
Anti-Insulin-like Growth Factor-I Antibody, clone M23
clone M23, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
IGF-I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
300
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M23, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... IGF1(3479)
Especificidade
AFFINITY CONSTANT: The affinity of monoclonal antibody BM23 for IGF-1 was 1 x 10E10 L/mole and the cross reactivities of IGF-2, MSA and porcine insulin were 1%, 0.05% and 0.0001% respectively
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Insulin/Energy Signaling
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2