CBL496
Anti-CD34 Class II Antibody, clone QBEND/10
clone QBEND/10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
300
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
QBEND/10, monoclonal
reatividade de espécies
monkey, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD34(947)
Especificidade
KNOWN SPECIES CROSS REACTIVITY: Positive with rhesus monkey peripheral blood leucocytes in flow cytometry.
FUSION PARTNER: NSO myeloma cell line
Imunogênio
Aplicação
Studies into the control mechanisms of early haemopoiesis
Purification of haemopoietic cells from, for example, FACS
The antibody reacts with both frozen and fixed tissue sections from vascular endothelium and stromal fibroblasts
Immunohistochemistry in parraffin sections: Pretreatment is HIER with citrate buffer, pH 6.0.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado