CBL468
Anti-PECAM-1 Antibody, domains 3-6 of human PECAM-1, clone HC1/6
clone HC1/6, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD31
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
HC1/6, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PECAM1(5175)
Especificidade
FUSION PARTNER: P3-x63Ag8.653 myeloma cell line
Imunogênio
Aplicação
This antibody will stain frozen tissue sections
Suitable for immunoprecipitation studies
Suitable for flow cytometry either indirectly or directly when labelled with FITC or R-PE
Suitable for use on formalin fixed paraffin embedded sections after protease pre-treatment.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Nota de análise
Activated microglial cells
Outras notas
Informações legais
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2