CBL1337F
Anti-PECAM-1 Antibody, clone 390, FITC conjugated
clone 390, Chemicon®, from rat
Sinônimo(s):
CD31
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
390, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PECAM1(5175)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: acteone fixed frozen tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2