ABE421
Anti-GATA-like protein 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
GATA-type zinc finger protein 1, GATA-like protein 1, GLP-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZGLP1(100125288)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GATA-like protein 1 in human colon tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human colon tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1