CBL208
Anti-Cytokeratin 20 Antibody, clone IT-Ks20.8
clone IT-Ks20.8, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IT-Ks20.8, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... KRT20(54474)
mouse ... Krt20(66809)
rat ... Krt20(286912)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: 1:10 dilution of stock on frozen tissues, with one hour incubation at room temp or overnight at 2°-8°C. For paraffin sections, 1:100 dilution of antibody with protease pretreatment and/or heat induced epitope retrieval recommended.
Cytological material
Studies of cultured cell lines HT-29, LoVo, DLD-1, SW1116, CaCo-2 & RT-4.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytokeratins
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive cell lines include HT-29, LoVo, DLD-1, SW 1116, CaCo-2 and RT-4.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3