I0505
Anti-IκBα antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AUTSX3, Anti-MRX16, Anti-MRX79, Anti-MRXS13, Anti-MRXSL, Anti-PPMX, Anti-RS, Anti-RTS, Anti-RTT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using a whole extract of human epidermal carcinoma A431 cells
western blot: 1:2,000 using a whole extract of human epitheloid carcinoma HeLa cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NFKBIA(4792)
mouse ... Nfkbia(18035)
rat ... Nfkbia(25493)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3