Documentos Principais
BI0222
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A THF/Pyridine/Acetic Anhydride
Biosynthesis Novabiochem®
Sinônimo(s):
dna
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
Formulário:
liquid
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
temperatura de transição
flash point -21.5 °C (THF)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Aplicação
BI0222-0201 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0222-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Nota de análise
Assay (acetic anhydride): 9.5-10.5% v/v
Assay (pyridine): 9.5-10.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 79-81% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-6.7 °F - closed cup - (THF)
Ponto de fulgor (°C)
-21.5 °C - closed cup - (THF)