Documentos Principais
AX0149
Supelco
Acetonitrilo
≥99.5% (GC), rACS reagent, for extraction, for analytical purposes
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Fórmula linear:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
200-835-2
Nome do produto
Acetonitrilo, for extraction, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
grau
ACS reagent
for extraction
reagent grade
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
descrição
for analytical purposes
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
973 °F
Lim. expl.
16 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.3% Water (H2O)
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤8 μeq/g Titrable acid
resíduo de evaporação
≤0.005%
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 2 °C
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análise
AppearanceClearAssay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.005% maxTitrable acid8µeq/g maxTitrable base0.6µeq/g maxWater (H2O)0.3% max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup