Key Documents
APFF02500
Millipore
Filtro de fibra de vidro sem resina de ligação
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, thickness 380 μm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de fibra de vidro com tamanho de poro de 0,7 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
glass fiber membrane
plain filter
white filter
descrição
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 25 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
1.4 mL/min-cm2 water flow rate
500 °C max. temp.
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
380 μm
extraíveis gravimétricos
300%
tamanho de poro
0.7 μm pore size
90 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: APFF
Tipo de filtro: Filtro de profundidade
Visão geral
Os filtros de disco fibrosos da Millipore estão disponíveis em uma ampla gama de taxas de vazão e capacidades de rendimento. Os nossos filtros de fibra de vidro estão disponíveis com ou sem resinas de ligação e podem ser esterilizados com óxido de etileno (OE), radiação gama ou autoclave (121 °C em 1 bar).
Filtros de fibra de vidro com resina de ligação:
os filtros Millipore com resina de ligação têm uma potência úmida superior e são excelentes para análise quantitativa e pré-filtração, especialmente para líquidos altamente contaminados. Eles também são amplamente usados para clarificação de soluções aquosas.
Tipo AP15
•Menor capacidade de retenção de sujeira
•Pré-filtro recomendado para filtros de 0,2 a 0,6 µm
Tipo AP20
•Menor retenção, maior capacidade de retenção de sujeira que os filtros AP15
•Pré-filtro recomendado para filtros de 0,8 a 8,0 µm
•Use a montante (upstream) para proteger os filtros do tipo AP15
Tipo AP25
•Espessura adicional produz a mesma retenção e maior capacidade de retenção de sujeira que o AP20
•Pré-filtro recomendado para filtros de 0,9 a 8 µm, especialmente para líquidos proteicos e altamente contaminados
•Use a montante (upstream) para proteger os filtros do tipo AP15
Filtros de fibra de vidro sem resina de ligação:
Os filtros sem resina de ligação retêm a sua integridade estrutural, sem perder peso quando aquecidos a 500 °C, e podem, portanto, ser usados em análise gravimétrica, bem como na filtração de gases quentes.
Tipo APFA
•Retém partículas finas com boa eficiência, mesmo com taxas de vazão altas
•Recomendado para o monitoramento de águas residuais e coleta de partículas suspensas em gases (p.ex., fumaça de chaminés)
•Uso em aplicações bioquímicas (p. ex., coleta de células e filtração de precipitados de proteínas ou ácidos nucleicos)
Tipo APFB
•Maior força mecânica quando úmido e maior capacidade de carregamento que os filtros do tipo APFA
•Use para clarificação de líquidos, quantificação de sólidos em suspensões de partículas finas e contagem por cintilação
Tipo APFC
•Maior retenção, especialmente para remoção de particulados finos e microrganismos que os filtros do tipo APFA
•Use para determinar o total de sólidos suspensos em água potável
•Use para filtrar proteínas ou ácidos nucleicos precipitados por TCA e para coletar células e microrganismos
Tipo APFD
•Filtro espesso com alta vazão e baixa retenção
•Use para clarificar suspensões contendo particulados maiores que 1,0 µm
Tipo APFF
•Use para filtrar particulados extremamente finos, como precipitados de proteínas, ácidos nucleicos ou soro
•Recomendado para o método 1311 da USEPA (Agência de proteção ambiental dos EUA) para análise por TCLP
Tipo AP40
•Recomendado para métodos padrão de sólidos suspensos totais 2540D
•Recomendado para o método 1311 da USEPA (Agência de proteção ambiental dos EUA) para análise por TCLP
•Mantém a integridade estrutural sem perda de peso quando aquecido a 550 °C (1022 °F) após a filtração da amostra
•Recomendado para determinação de matéria suspensa volátil em águas residuais e efluentes industriais
Aplicação
  • Filtração de precipitados extremamente finos
  • Filtração de precipitados de proteínas, ácidos nucleicos ou soro
  • Método EPA 1311 para análise TCLP
  • Água de grau para análise de microplásticos