Documentos Principais
AP4009000
Millipore
Filtro de fibra de vidro sem resina de ligação
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de fibra de vidro com tamanho de poro de 0,7 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Agency
suitable for EPA OTM-45
descrição
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 90 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
Diâmetro
90 mm
diâmetro do filtro
90 mm
espessura
475 μm
tamanho de poro
0.7 μm pore size
90 % porosity
aplicação(ões)
PFAS testing
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os filtros de fibra de vidro sem resina de ligação podem suportar temperaturas de até 500 °C sem perder sua integridade estrutural.
Aplicação
  • Sólidos totais suspensos 2540D
  • método EPA 1311 para análise de TCLP
  • Determinação de matéria suspensa volátil em efluentes industriais
  • Teste de pilha para PFAS via OTM-45
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1