Key Documents
AP4004705
Millipore
Filtro de fibra de vidro sem conector
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, thickness 475 μm, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de fibra de vidro com tamanho de poro de 0,7 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Agency
suitable for EPA OTM-45
descrição
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
475 μm
tamanho de poro
0.7 μm pore size
90 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: AP40
Tipo de filtro: Filtro de profundidade
Visão geral
Filtros de disco fibrosos da Millipore estão disponíveis em uma ampla gama de taxas de fluxo e capacidades de rendimento. Os nossos filtros de fibra de vidro estão disponíveis com ou sem resinas de ligação e podem ser esterilizados com óxido de etileno (OE), radiação gama ou autoclave (121 °C em 1 bar).
Filtros de fibra de vidro com resina de ligação:
os filtros Millipore com resina de ligação têm uma potência úmida superior e são excelentes para análise quantitativa e pré-filtração, especialmente para líquidos altamente contaminados. Eles também são amplamente usados para clarificação de soluções aquosas.
Tipo AP15
•Menor capacidade de retenção de sujeira
•Pré-filtro recomendado para filtros de 0,2 a 0,6 µm
Tipo AP20
•Menor retenção, maior capacidade de retenção de sujeira que os filtros AP15
•Pré-filtro recomendado para filtros de 0,8 a 8,0 µm
•Use a montante (upstream) para proteger os filtros do tipo AP15
Tipo AP25
•Espessura adicional produz a mesma retenção e maior capacidade de retenção de sujeira que o AP20
•Pré-filtro recomendado para filtros de 0,9 a 8 µm, especialmente para líquidos proteicos e altamente contaminados
•Use a montante (upstream) para proteger os filtros do tipo AP15
Filtros de fibra de vidro sem resina de ligação:
Os filtros sem resina de ligação retêm a sua integridade estrutural, sem perder peso quando aquecidos a 500 °C, e podem, portanto, ser usados em análise gravimétrica, bem como na filtração de gases quentes.
Tipo APFA
•Retém partículas finas com boa eficiência, mesmo com taxas de fluxo altas
•Recomendado para o monitoramento de águas residuais e coleta de partículas suspensas em gases (p.ex., fumaça de chaminés)
•Uso em aplicações bioquímicas (p. ex., coleta de células e filtração de precipitados de proteínas ou ácidos nucleicos)
Tipo APFB
•Maior força mecânica quando úmido e maior capacidade de carregamento que os filtros do tipo APFA
•Use para clarificação de líquidos, quantificação de sólidos em suspensões de partículas finas e contagem por cintilação
Tipo APFC
•Maior retenção, especialmente para remoção de particulados finos e microrganismos que os filtros do tipo APFA
•Use para determinar o total de sólidos suspensos em água potável
•Use para filtrar proteínas ou ácidos nucleicos precipitados por TCA e para coletar células e microrganismos
Tipo APFD
•Filtro espesso com alto fluxo e baixa retenção
•Use para clarificar suspensões contendo particulados maiores que 1,0 µm
Tipo APFF
•Use para filtrar particulados extremamente finos, como precipitados de proteínas, ácidos nucleicos ou soro
•Recomendado para o método 1311 da USEPA (Agência de proteção ambiental dos EUA) para análise por TCLP
Tipo AP40
•Recomendado para métodos padrão de sólidos suspensos totais 2540D
•Recomendado para o método 1311 da USEPA (Agência de proteção ambiental dos EUA) para análise por TCLP
•Mantém a integridade estrutural sem perda de peso quando aquecido a 550 °C (1022 °F) após a filtração da amostra
•Recomendado para determinação de matéria suspensa volátil em águas residuais e efluentes industriais
Aplicação
  • Sólidos totais suspensos 2540D
  • Método EPA 1311 para análise de TCLP
  • Determinação de matéria suspensa volátil em efluentes industriais
Teste de pilha para PFAS via OTM-45
Visite a Biblioteca de Documentos
Rodrigo B Carneiro et al.
Journal of hazardous materials, 389, 121888-121888 (2019-12-28)
Understanding the role of the different anaerobic digestion stages on the removal of organic micropollutants (OMPs) is essential to mitigate their release from wastewater treatment plants. This study assessed the fate of 21 OMPs during hydrolysis and acidogenesis to elucidate