APFD09050
Filtro de membrana de fibra de vidro com tamanho de poro de 2,7 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de fibra de vidro sem resina de ligação
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass fiber membrane
plain filter
white filter
descrição
2.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 90 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
2.7 mL/min-cm2 water flow rate
500 °C max. temp.
diâmetro do filtro
90 mm
espessura
470 μm
extraíveis gravimétricos
300%
tamanho de poro
2.7 μm pore size
90 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
- Clarificação de suspensões contendo partículas >1,0 µm
- Água de grau para análise de microplásticos
Características e benefícios
- Filtro espesso com baixa retenção e alto fluxo.
- Aplicável para clarificação de suspensões com partículas maiores que 1,0 μm.