Documentos Principais
AP307A
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, (H+L) Alkaline Phosphatase conjugate
1.0 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Specific for rabbit IgG, heavy and light chain. The cross-reactivities of anti-rabbit IgG antibody are tested in an ELISA. Cross-reactivity to human and mouse IgG is <2% of the reactivity to the homologous antigen.
Aplicação
Detect Rabbit IgG using this Goat anti-Rabbit IgG Antibody, (H+L) Alkaline Phosphatase conjugate validated for use in ELISA & WB.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Liang-Chen Su et al.
Frontiers in plant science, 6, 512-512 (2015-07-29)
Histone acetylation, which together with histone methylation regulates gene activity in response to stress, is an important epigenetic modification. There is an increasing research focus on histone acetylation in crops, but there is no information to date in peanut (Arachis