Documentos Principais
AP162A
Sigma-Aldrich
Rabbit Anti-Chicken IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
IgY
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Aplicação
Rabbit anti-Chicken IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate detects level of Chicken IgG & has been published & validated for use in ELISA & WB.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
METCAM/MUC18 augments migration, invasion, and tumorigenicity of human breast cancer SK-BR-3 cells.
Guofang Zeng,Shaoxi Cai,Yuan Liu,Guang-Jer Wu
Gene null
Enforced expression of METCAMMUC18 increases tumorigenesis of human prostate cancer lNCaP cells in nude Mice.
Wu GJ, Wu MW, Wang C, Liu Y
The Journal of urology null