About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.26
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... PPP1R1B(84152)
Descrição geral
Product Source: Recombinant human DARPP-32, expressed in bacteria with a His-Tag linker.
Aplicação
Phosphatase assays
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Reward & Addiction
Signaling Neuroscience
Reward & Addiction
Signaling Neuroscience
forma física
0.5 mg/mL in Tris-buffered saline containing 40% glycerol.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20°C for up to 1 year.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1