About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.77
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
powder
peso molecular
Mw 9,391 Da
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell based assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... SNCA(6622)
Descrição geral
MDVFMKGLSKAKEGVVAAAEKTKQGVAEAAGKTKEGVLYVGSKTKEGVVHGVATVAEKTKEQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFV
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1