S4447
α-Synuclein E46K human
recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinônimo(s):
NACP (Non-a-beta component of Alzheimer disease amyloid, precursor), PARK1, PARK4, PD1, non A4 component of amyloid precursor
About This Item
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
apparent mol wt 19-20 kDa
nº de adesão UniProt
compatibilidade
for use with ABI StepOnePlus
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SNCA(6622)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3