ABT280
Anti-Periostin (Pan) Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinônimo(s):
Periostin, PN, Osteoblast-specific factor 2, OSF-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Postn(50706)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Periostin (Pan) in certain reported tissues (Kruzynska-Frejtag, A., et al. (2004). Dev Dyn. 229(4):857-868.; Butcher, J. T., et al. (2007). Dev Biol. 302(1):256-266.; Norris, R. A., et al. (2007). J Cell Biochem. 101(3):695-711.; Inai, K., et al. (2008). Dev Biol. 315(2):383-396.; Norris, R. A., et al. (2008). Dev Biol. 316(2):200-213.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Periostin (Pan) in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2