ABT168
Anti-Girdin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, monkey
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (immunogen homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCDC88A(55704)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Girdin in HeLa, Cos-7, and Att20 cells.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Girdin in HeLa cell lysate.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Girdin in 10 µg of Cos-7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Cos-7 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1