ABT155
Anti-Dynamin related protein 1 (Drp1) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Dynamin-1-like protein, Dynamin family member proline-rich carboxyl-terminal domain less, Dymple, Dynamin-related protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Dnm1L(74006)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Organelle & Cell Markers
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Dynamin related protein 1 (Drp1) on 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Descrição-alvo
5 isoforms are produced by alternative splicing: Isoform 1: 80 kDa, Isoform 2: 82 kDa, Isoform 3: 78 kDa, Isoform 4: 69 kDa, and Isoform 5: 24 kDa
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1