ABT1378
Anti-Acetyl Cortactin (Lys309)
from rabbit
Sinônimo(s):
Amplaxin, Oncogene EMS1, Src substrate cortactin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
monkey
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys309)
Informações sobre genes
human ... CTTN(2017)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Acetyl Cortactin (Lys309) in transfected COS-7 cells (Ito, A., et. al. (2015). Sci Signal. 8(404):ra120).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Acetyl Cortactin (Lys309) in COS-7 cells treated with or without Trichostatin and Nicotinamide (Ito, A., et. al. (2015). Sci Signal. 8(404):ra120).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Src substrate cortactin in lysates from COS-7 cells stimulated with Trichostatin (1 mM) and Nicotinamide (5 mM).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2