ABT135
Anti-phospho-FAK (Tyr397) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Focal adhesion kinase 1, FADK 1, Protein-tyrosine kinase 2, pp125FAK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
cell based assay: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr397)
Informações sobre genes
human ... PTK2(5747)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-FAK (Tyr397) in 10 µg of untransfected and Src-transfected RAT2 cell lysates.
Descrição-alvo
An uncharacterized band appears at ~190 kDa in some lysates.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
untransfected and Src-transfected RAT2 cell lysates
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1