C9249
CryoSOfree™ DMSO-free Cryopreservation Medium
Sinônimo(s):
cell freezing medium
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Preserves pluripotency of stem cells
- Low cytotoxicity
- Chemically defined, serum free, protein free
- Ready to use
The following cell lines have been recovered at ≥90% following cryopreservation with CryoSOfree:
L929, KB, MC3T3, B16F1, Colon26, CaCO2, HT1080, MG63
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Introducing a new cell therapy demands optimal performance in upstream and downstream processing, process development, testing, and manufacturing. World-class products and partners are critical to success, speeding advancement of therapeutics that are effective, safe, and affordable.