ABS984
Anti-Intersectin-1 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
ITSN-1, ITSN1, Intersectin-1, Intersectin1, ITSN 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITSN1(6453)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody immunoprecipiated Intersectin-1 (short and long isoforms) from mouse brain lysate (Martin, N., et al. Mol Pharmacol 70:1643–1653, 2006)
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Intersectin-1 protein in 10 µg of rat brain cytosol.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1