ABS796
Anti-phospho-HER4 Antibody (Tyr1162)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
ERBB4, HER4, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-4, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-4, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER4, p180erbB4, ERBB4 intracellular domain, s80HER4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1162)
Informações sobre genes
human ... ERBB4(2066)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:10-50 dilution from a representative lot detected HER4 in MCF-7 cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1000 dilution of this antibody detected HER4 in untreated and EGF treated A431 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2