ABS453
Anti-CHD7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Chromodomain helicase DNA binding protein 7, CHD-7, IS3, KAL5, ATP-dependent helicase CHD7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHD7(55636)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CHD7 in 15 µg of SK-N-SH cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
SK-N-SH cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2