ABS45
Anti-phospho-MYPT1 (Thr696) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Myosin phosphatase target subunit 1, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Protein phosphatase myosin-binding subunit, myosin phosphatase, target subunit 1, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 12
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
(~130 kDa observed; 115.28 kDa calculated. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
inhibition assay: suitable (Peptide Inhibition Assay)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr696)
Informações sobre genes
human ... PPP1R12A(4659)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody was used to detect MYPT1 phosphorylated at Thr696 on 10 µg of Calyculin/Okadaic treated and untreated HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Calyculin/Okadaic treated and untreated HEK293 cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1