36-003
Anti-phospho-MYPT1 (Thr850) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-GUBS, Anti-M130, Anti-MBS, Anti-MYPT1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
chicken, rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr850)
Informações sobre genes
human ... PPP1R12A(4659)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
MYPT1 substrate phosphorylated by ROKa/ROCK-II
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1