Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 55.73 and 106.26 kDa
observed mol wt ~58 and 110 kDa
purificado por
(Unpurified)
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... ano6> Ano6(105722)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse thymus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ANO6/TMEM16F in Mouse thymus tissue lysate.
Tested Applicaitons
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ANO6/TMEM16F in Western Blotting applications (Wu, N., et. al. (2020). Cell Rep. 30(4):1129-1140.e5).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1