ABS2208
Anti-GPR161
Sinônimo(s):
G-protein coupled receptor 161
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
calculated mol wt 60.3 kDa
observed mol wt ~60. kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
mouse ... Gpr161(240888)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cell transiently overexpressing human GPR161
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GPR161 in lysate from HEK293T cell transiently overexpressing human GPR161.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected GPR161 in Immunofluorescence application (Shimada, H., et. al. (2017). Cell Rep. 20(2):384-396).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GPR161 in Immunoprecipitation application (Mukhopadhyay, S., et. al. (2013). Cell. 152(1-2):210-23).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GPR161 in Immunocytochemistry application (Mukhopadhyay, S., et. al. (2013). Cell. 152(1-2):210-23).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2