ABS2183M
Anti-Coagulation factor VIIa
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Coagulation factor VII, EC: 3.4.21.21, Proconvertin, Serum prothrombin conversion accelerator, SPCA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
primate (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... F7(2155)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Coagulation factor VIIa in umbilical cord veins.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Coagulation factor VIIa in 10 µg of human placental tissue lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2