Z326615
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 14/23
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
polypropylene stopper
Junta
joint: ST/NS neck14/23
descrição
calibrated to contain (TC, IN)
esterilidade
non-sterile
Características
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
200 mL, accuracy: 0.15 mL
capacidade
200 mL
Descrição geral
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.